Merck
ENA300791622
Enamine
2-(thiophen-3-yl)ethanimidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.67
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-thienyl)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2S.ClH/c7-6(8)3-5-1-2-9-4-5;/h1-4H,7-8H2;1H
InChI Key
WTMVEQKAPJBZDD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67175
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67175