Merck
ENA300790904
Enamine
1-benzoyl-N-methylpiperidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.3
MDL番号:
Iupac Name
1-benzoyl-N-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c1-14-12-7-9-15(10-8-12)13(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12,14H,7-10H2,1H3
InChI Key
FJOZONKRMICPLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65948
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65948