Merck
ENA300790881
Enamine
4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.2
MDL番号:
Iupac Name
4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-butanone
Inchi Code
1S/C11H11F3O/c1-8(15)2-3-9-4-6-10(7-5-9)11(12,13)14/h4-7H,2-3H2,1H3
InChI Key
YWQOPLJHSOZSAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65781
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65781