Merck
ENA296275272
Enamine
N1-(pyridin-2-yl)butane-1,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.24
MDL番号:
Iupac Name
N~1~-(2-pyridinyl)-1,4-butanediamine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c10-6-2-4-8-12-9-5-1-3-7-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6,8,10H2,(H,11,12)
InChI Key
RAJSAPSERUGCBT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65411
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65411