Merck
ENA295068123
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(1-tert-butyl-4-cyano-1H-pyrrol-2-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 1-tert-butyl-4-cyano-1H-pyrrol-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H14F3N3O2/c1-11(2,3)18-6-8(5-16)4-9(18)17-10(19)20-7-12(13,14)15/h4,6H,7H2,1-3H3,(H,17,19)
InChI Key
MTYWJIOBYGTZID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62343
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62343
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)