Merck
ENA292596678
Enamine
4-(4-methoxyphenyl)oxan-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.27
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-methoxyphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)12(13)6-8-15-9-7-12/h2-5H,6-9,13H2,1H3
InChI Key
JIXHHFBHQNKYDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62537
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62537