Merck
ENA292596148
Enamine
2-amino-N-(5-bromo-2-methylphenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.1
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-N-(5-bromo-2-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c1-6-2-3-7(10)4-8(6)12-9(13)5-11/h2-4H,5,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
QUDOYGLLTNTPSV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61621
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61621