Merck
ENA282548530
Enamine
3-(propylamino)pyrrolidine-2,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL番号:
Iupac Name
3-(propylamino)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-2-3-8-5-4-6(10)9-7(5)11/h5,8H,2-4H2,1H3,(H,9,10,11)
InChI Key
ISCOKDCBGVPLPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61201
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61201