Merck
ENA282548478
Enamine
1-[(2-aminophenyl)methyl]piperidin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.29
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-aminobenzyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c13-12-4-2-1-3-10(12)9-14-7-5-11(15)6-8-14/h1-4,11,15H,5-9,13H2
InChI Key
PSQACRYGRXVOCZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61118
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61118