Merck
ENA282548456
Enamine
4-hydroxycyclohexane-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.19
MDL番号:
Iupac Name
4-hydroxycyclohexanecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h5-6,9H,1-4H2,(H2,8,10)
InChI Key
UCUHQXIAXJMZRI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60232
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60232