Merck
ENA282548424
Enamine
(4-bromo-3-methylphenyl)urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.08
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-bromo-3-methylphenyl)urea
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c1-5-4-6(11-8(10)12)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3,(H3,10,11,12)
InChI Key
CRGNBCADENCADB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61040
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61040