Merck
ENA250698954
Enamine
2-amino-4-methoxybenzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.23
MDL番号:
mp
141-143
Iupac Name
2-amino-4-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H10N2O3S/c1-12-5-2-3-7(6(8)4-5)13(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChI Key
KQDZEDHMFMVZRU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59044
Melting Point
141-143
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59044