Merck
ENA250698802
Enamine
N-[4-(aminomethyl)phenyl]furan-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-[4-(aminomethyl)phenyl]-2-furamide
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c13-8-9-3-5-10(6-4-9)14-12(15)11-2-1-7-16-11/h1-7H,8,13H2,(H,14,15)
InChI Key
RLFLJYXBVLZDGC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57544
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57544
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)