Merck
ENA250698527
Enamine
4-[bis(2-chloroethyl)amino]benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
124-126
Iupac Name
4-[bis(2-chloroethyl)amino]benzamide
Inchi Code
1S/C11H14Cl2N2O/c12-5-7-15(8-6-13)10-3-1-9(2-4-10)11(14)16/h1-4H,5-8H2,(H2,14,16)
InChI Key
ZNHHOAIGZOAPLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18675
Melting Point
124-126
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18675
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)