Merck
ENA245487926
Enamine
6-cyclopropyl-1-[(pyridin-3-yl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.31
MDL番号:
Iupac Name
6-cyclopropyl-1-(3-pyridinylmethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H14N4O2/c21-16(22)12-6-14(11-3-4-11)19-15-13(12)8-18-20(15)9-10-2-1-5-17-7-10/h1-2,5-8,11H,3-4,9H2,(H,21,22)
InChI Key
CROFMVRILSMXIG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56047
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56047