Merck
ENA245486530
Enamine
2-(4-methoxyphenyl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
mp
37-38
Iupac Name
2-(4-methoxyphenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-10(2,11)8-4-6-9(12-3)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
InChI Key
BFXOWZOXTDBCHP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54192
Melting Point
37-38
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54192