Merck
ENA245486342
Enamine
4-(5-butyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.26
MDL番号:
mp
78-79
Iupac Name
4-(5-butyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenol
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-2-3-4-11-13-12(14-16-11)9-5-7-10(15)8-6-9/h5-8,15H,2-4H2,1H3
InChI Key
OUNWDZINNLJSJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53924
Melting Point
78-79
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53924