Merck
ENA245486030
Enamine
2-(cyclopropylamino)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
96.13
MDL番号:
Iupac Name
(cyclopropylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H8N2/c6-3-4-7-5-1-2-5/h5,7H,1-2,4H2
InChI Key
FSDQBPDUZVGCQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53615
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53615