Merck
ENA245485810
Enamine
3-(3-carbamoylpiperidin-1-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
3-[3-(aminocarbonyl)-1-piperidinyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H16N2O3/c10-9(14)7-2-1-4-11(6-7)5-3-8(12)13/h7H,1-6H2,(H2,10,14)(H,12,13)
InChI Key
SKSOTLDJSIVFBV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53260
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53260