Merck
ENA245485659
Enamine
N-butyl-6-methylpiperidine-3-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.31
MDL番号:
Iupac Name
N-butyl-6-methyl-3-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H22N2O/c1-3-4-7-12-11(14)10-6-5-9(2)13-8-10/h9-10,13H,3-8H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI Key
VWMDCAFVHXEDOP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53044
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53044