Merck
ENA245485574
Enamine
(3-amino-4-chlorophenyl)urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.61
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-(3-amino-4-chlorophenyl)urea
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)11-7(10)12/h1-3H,9H2,(H3,10,11,12)
InChI Key
HEDZDBXQLRNBHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52902
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52902
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)