Merck
ENA245485249
Enamine
1-(2-methoxyethyl)piperidin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-methoxyethyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-11-7-6-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-7H2,1H3
InChI Key
TZBGCFOBLIWBSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42160
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42160