Merck
ENA245485203
Enamine
N-ethyl-3,4-dimethoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.23
MDL番号:
Iupac Name
N-ethyl-3,4-dimethoxyaniline
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-4-11-8-5-6-9(12-2)10(7-8)13-3/h5-7,11H,4H2,1-3H3
InChI Key
PEQJBOMPGWYIRO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32803
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32803