Merck
ENA238713646
Enamine
1-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.33
MDL番号:
Iupac Name
1-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]ethylamine trihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-11(14)12-3-5-13(6-4-12)16-9-7-15(2)8-10-16/h3-6,11H,7-10,14H2,1-2H3
InChI Key
UAQCYCNMBPCKBZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52421
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52421