Merck
ENA238713165
Enamine
2-(propylamino)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
98.15
MDL番号:
Iupac Name
(propylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H10N2/c1-2-4-7-5-3-6/h7H,2,4-5H2,1H3
InChI Key
YOEHYACECVSKEQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51903