Merck
ENA238713104
Enamine
4-(ethanesulfonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.74
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(ethylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO4S2/c1-2-14(10,11)7-3-5-8(6-4-7)15(9,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
HFRRPNALBUTUND-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51815
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51815
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)