Merck
ENA238712901
Enamine
(3-bromobutyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.12
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3-bromobutyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H13Br/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3
InChI Key
BVPCLVMIRNEUBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51433
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51433
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)