Merck
ENA238711801
Enamine
4-fluoro-N-[(thiophen-2-yl)methyl]aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.73
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-N-(2-thienylmethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10FNS.ClH/c12-9-3-5-10(6-4-9)13-8-11-2-1-7-14-11;/h1-7,13H,8H2;1H
InChI Key
ZQEDZDNJYVMSLF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49697
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49697