Iupac Name
6-fluoro-5-nitro-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H3FN2O4/c9-4-2-5-3(1-6(4)11(14)15)7(12)8(13)10-5/h1-2H,(H,10,12,13)
InChI Key
PUULBMGUQRBTGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49072
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49072
最新バージョンのいずれかを選択してください: