Merck
ENA238711563
Enamine
6-amino-2,3-dihydro-1H-indole-1-sulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.72
MDL番号:
Iupac Name
6-amino-1-indolinesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3O2S.ClH/c9-7-2-1-6-3-4-11(8(6)5-7)14(10,12)13;/h1-2,5H,3-4,9H2,(H2,10,12,13);1H
InChI Key
RAZHKCAFNWSFHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45540
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45540