Merck
ENA238710905
Enamine
5-tert-butyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-tert-butyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C6H10N2OS/c1-6(2,3)4-7-8-5(10)9-4/h1-3H3,(H,8,10)
InChI Key
WJRXCTKOHPZBDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43559
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43559
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)