Merck
ENA196830323
Enamine
2-[(4-bromophenyl)sulfanyl]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.14
MDL番号:
Iupac Name
2-[(4-bromophenyl)sulfanyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO2S/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
BOZTVOOYSYAINR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45310
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45310