Merck
ENA196830310
Enamine
N-ethyl-4-(morpholin-4-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-ethyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-2-13-11-3-5-12(6-4-11)14-7-9-15-10-8-14/h3-6,13H,2,7-10H2,1H3
InChI Key
BJEWSJOAAMEMSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45273
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45273
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)