Merck
ENA189566556
Enamine
2-amino-2-(thiophen-3-yl)acetonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.65
MDL番号:
Iupac Name
amino(3-thienyl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6N2S.ClH/c7-3-6(8)5-1-2-9-4-5;/h1-2,4,6H,8H2;1H
InChI Key
VSJYUBNDQYQXEN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43385
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43385