Merck
ENA189566383
Enamine
methyl[1-(thiophen-2-yl)ethyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.24
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-1-(2-thienyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H11NS/c1-6(8-2)7-4-3-5-9-7/h3-6,8H,1-2H3
InChI Key
IPSPCSZFJRJGMS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43094
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43094