現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-(3-ethylphenoxy)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c1-2-10-4-3-5-12(8-10)16-13-7-6-11(14)9-15-13/h3-9H,2,14H2,1H3
InChI Key
DSOIIYHXKSQABH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42476
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42476
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)