Merck
ENA187622973
Enamine
ethyl N-[2-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)ethyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.27
MDL番号:
mp
158-161
Iupac Name
ethyl 2-(1H-benzimidazol-2-yl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H15N3O2/c1-2-17-12(16)13-8-7-11-14-9-5-3-4-6-10(9)15-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
USOVKDQYEYEALU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42310
Melting Point
158-161
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42310