Merck
ENA184121156
Enamine
1-methyl-3-(3-nitrophenyl)imidazolidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.2
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-3-(3-nitrophenyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C10H9N3O4/c1-11-6-9(14)12(10(11)15)7-3-2-4-8(5-7)13(16)17/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
LVLMPGIBDDHXIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41162
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41162