Merck
ENA183889310
Enamine
2-(propane-2-sulfonyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.22
MDL番号:
mp
104-105
Iupac Name
2-(isopropylsulfonyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H12O4S/c1-4(2)11(9,10)5(3)6(7)8/h4-5H,1-3H3,(H,7,8)
InChI Key
GMNRCTYVFSEYMB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40947
Melting Point
104-105
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40947
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)