Merck
ENA183889007
Enamine
1-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.25
MDL番号:
Iupac Name
1-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C11H14F3N3/c12-11(13,14)8-1-2-10(16-7-8)17-5-3-9(15)4-6-17/h1-2,7,9H,3-6,15H2
InChI Key
DAVHQAOEZPKBPV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40184
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40184