Merck
ENA183888900
Enamine
1-[4-(2-aminoethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-acetyl-1-piperazinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H17N3O/c1-8(12)11-6-4-10(3-2-9)5-7-11/h2-7,9H2,1H3
InChI Key
IEXLKUJTTDIYQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39979
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39979