Merck
ENA183888877
Enamine
4-methyl-3-oxopentanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
111.14
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-3-oxopentanenitrile
Inchi Code
1S/C6H9NO/c1-5(2)6(8)3-4-7/h5H,3H2,1-2H3
InChI Key
VKZGTORDNRVMIN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31192
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31192