Merck
ENA181911773
Enamine
(1-aminopropan-2-yl)diethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.23
MDL番号:
Iupac Name
N~2~,N~2~-diethyl-1,2-propanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-4-9(5-2)7(3)6-8/h7H,4-6,8H2,1-3H3
InChI Key
JNFLSJUGIONDMJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37470
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37470