Merck
ENA181911161
Enamine
3-chloro-N-(3-chloro-4-cyanophenyl)propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-chloro-N-(3-chloro-4-cyanophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H8Cl2N2O/c11-4-3-10(15)14-8-2-1-7(6-13)9(12)5-8/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)
InChI Key
LDAYDOCWYVSAAI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25848
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25848
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)