Merck
ENA161668943
Enamine
1-methylpiperidine-4-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-methyl-4-piperidinethiol
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
InChI Key
TXVSXWOWWHALFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36160
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36160
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)