Merck
ENA161209277
Enamine
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.58
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H9Cl2NO.ClH/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15;/h1-7H,15H2;1H
InChI Key
BYVKKIVAXSTEHI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06641
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06641