Merck
ENA161208853
Enamine
1-(2-chlorobenzoyl)piperazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.15
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-chlorobenzoyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O.ClH/c12-10-4-2-1-3-9(10)11(15)14-7-5-13-6-8-14;/h1-4,13H,5-8H2;1H
InChI Key
DNSJPAKXQUGKEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11504
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11504