Merck
ENA161173524
Enamine
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
mp
31-33
Iupac Name
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3
InChI Key
IVSJZMUJOFGIOR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35771
Melting Point
31-33
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35771