Merck
ENA161173302
Enamine
4-(diphenylmethyl)piperazin-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
340.3
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-benzhydryl-1-piperazinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C17H21N3.2ClH/c18-20-13-11-19(12-14-20)17(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16;;/h1-10,17H,11-14,18H2;2*1H
InChI Key
RLQMNFPLKVTRSQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35779
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35779
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)