Merck
ENA159843422
Enamine
4,5-dichloro-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.02
MDL番号:
mp
180-185
Iupac Name
4,5-dichloro-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO2/c1-9-4(6(10)11)2-3(7)5(9)8/h2H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
HYTNNBPECCEHBB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33411
Melting Point
180-185
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33411